Learn More
Dimethylamine, 26 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10166890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10166890 1 kg 1kg
15274724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10166890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    37.70€ / 1kg
    Risparmia 2.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H7N
Formula lineare (CH3)2NH
Indice di rifrazione 1.37
Numero MDL MFCD00008288
Quantità 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Indice di Merck 15,325
Gravità specifica 0.89
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC Name N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Peso formulazione 45.07
Percent Purity 25 to 27%
Forma fisica Liquid