Learn More
Dimethylamine, 2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11426650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426650 100 mL 100mL
11436650 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11426650 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27665.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethylamine is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine.
Solubility
Miscible with water and most organic solvents.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents and oxygen,Sodium aluminum hydride, sodium tetrahydroaluminate, lithium tetrahydroaluminate, borane, metal halides, strong acids, caustic alkalis and bromine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-40-3
Formula molecolare C2H7N
Molecular Weight (g/mol) 45.085
Numero MDL MFCD00008288
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC Name N-methylmethanamine
SMILES CNC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
Densità 0.85
Punti di ebollizione ∼60°C
Punto d'infiammabilità −36°C (−33°F)
Formula lineare (CH3)2NH
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Beilstein 605257
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3228
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylamine, 2M in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine