Learn More
Dimethylamine (40% aq.), TRC
Codice prodotto. 30380735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380735 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30380735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460644100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3
Formula molecolare C2H7N
Quantità 100 g
Sinonimo Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
InChI Formula InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Molecular Weight (g/mol) 45.08