Learn More
Dimethylamine, 40% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
50 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379358 50 Ea. pezzi 50
11369358 10 Ea. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11379358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043261.KW
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber.
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-40-3
Formula molecolare C2H7N
Molecular Weight (g/mol) 45.085
Numero MDL MFCD00008288
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC Name N-methylmethanamine
SMILES CNC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
Densità 0.89
Punto d'infiammabilità 15°C (60°F)
Imballaggio Ampoule
Indice di rifrazione 1.37
Quantità 50 Ea.
Numero UN UN1160
Beilstein 605257
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
Forma fisica Liquid