Learn More
Dimethylamine, 40% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367468 1 kg 1kg
11357468 250 g 250g
11347468 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11367468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031458.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-40-3
Formula molecolare C2H7N
Molecular Weight (g/mol) 45.085
Numero MDL MFCD00008288
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC Name N-methylmethanamine
SMILES CNC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
Densità 0.890 g/mL
Punto d'infiammabilità 15°C (60°F)
Odore Fish-like
Indice di rifrazione 1.37
Quantità 1 kg
Numero UN UN1160
Beilstein 605257
Indice di Merck 14,3228
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
Forma fisica Liquid