Learn More
Dimethylamine, 40 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10581221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581221 1 L Bottiglia in vetro 1L
10591221 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10647554 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10581221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    40.60€ / 1L
    Risparmia 2.90€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H7N
Formula lineare (CH3)2NH
Indice di rifrazione 1.37
Numero MDL MFCD00008288
Quantità 1 L
Beilstein 04, 39
Fieser 07,119
Indice di Merck 15, 3250
Gravità specifica 0.89
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC Name N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Peso formulazione 45.07
Percent Purity ≥40%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylamine, solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylamine