Learn More
Dimethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30386574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30386574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4467305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C2 H7 N . Cl H
Quantità 5 g
Sinonimo N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC
IUPAC Name N-methylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 81.54
Peso formulazione 81.0345
Percent Purity >95