Specifica
| CAS | 124-40-3 |
| Punto di fusione | -37°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 54°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C2H7N |
| Numero MDL | 8288 |
| Quantità | 500 mL |
| Sinonimo | dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution |
| InChI Key | ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dimetilammina, 40% w/v soluzione
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.