Learn More
Dimethylamine solution purum 33% in absolute ethanol (~5.6 M), TRC
Codice prodotto. 30369034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30369034 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461481100ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3
Formula molecolare C2H7N
Quantità 100 mL
Sinonimo Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
InChI Formula InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Molecular Weight (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 %