Learn More
Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30376507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376507 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4420055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 3616-56-6
Formula molecolare C8H19NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine
InChI Formula InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(CN(C)C)OCC
IUPAC Name 2,2-diethoxy-N,N-dimethylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 161.25
Peso formulazione 161.1416