Learn More
Dimethylaminobenzaldehyde R6 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12900404 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12900404 1 mL Ampoule 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12900404 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 062 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    223.77€ / 100mL
    Risparmia 55.23€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
CAS 14214-32-5
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C16H18N2O3
Quantità 1 mL
Sinonimo difenoxuron, difenoxurone, lironion, pinoran, caswell no. 551c, difenoxuron bsi:iso, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea
InChI Key AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC Name 3-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea
Molecular Weight (g/mol) 286.331
PubChem CID 26576
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .