Learn More
Dimethylcarbamoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethylcarbamoyl Chloride |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3 |
| Peso formulazione | 107.0138 |