Learn More
Dimethylcyanamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10393902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Tamaño de la unidad:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Imballaggio Tamaño de la unidad
10393902 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10308150 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10393902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1467-79-4 | Molecular Formula: C3H6N2 | Molecular Weight: 70.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1467-79-4
Formula molecolare C3H6N2
Molecular Weight (g/mol) 70.10
Numero MDL MFCD00001767
InChI Key OAGOUCJGXNLJNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl cyanamide, cyanamide, dimethyl, n-cyano-n-methylmethanamine, dimethylkyanamid, cyanodimethylamine, n-cyanodimethylamine, dimethylkyanamid czech, unii-6p25ipq8gn, ccris 5909, cyanamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 15112
IUPAC Name dimethylcyanamide
SMILES CN(C)C#N
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dimethylcyanamide
Nota nome 97%
Punto di fusione -41.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8670g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C to 163.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCN
Indice di rifrazione 1.4090 to 1.4110
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 74
Gravità specifica 0.867
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl ether,ethnaol
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylcyanamide
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.