Learn More
Dimethylcyanamide, TRC
Codice prodotto. 30380438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380438 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380438 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4715052.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Formula molecolare C3H6N2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
SMILES CN(C)C#N
IUPAC Name dimethylcyanamide
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Peso formulazione 70.0531