Learn More
Dimethyldioctadecylammonium bromide, 99+%
Codice prodotto. 10447022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447022 5 g Bottiglia in vetro 5g
10147460 25 g Bottiglia in vetro 25g
10005173 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408260050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3700-67-2 | C38H80BrN | 630.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3700-67-2
Formula molecolare C38H80BrN
Molecular Weight (g/mol) 630.96
Numero MDL MFCD00041975
InChI Key PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
PubChem CID 77293
IUPAC Name dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyldioctadecylammonium bromide
Punto di fusione 151.0°C to 157.0°C
Colore White
Densità 1.0470g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
Quantità 5 g
Beilstein 04, IV, 829
Gravità specifica 1.047
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,methanol,ethanol,aceton,e,ethyl acetate
Peso formulazione 630.96
Percent Purity 99+%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.