Learn More
Dimethyldiphenyltin
Codice prodotto. 11384557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384557 25 g 25g
11364557 1 g 1g
11374557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039617.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302.992 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1080-43-9
Formula molecolare C14H16Sn
Molecular Weight (g/mol) 302.992
Numero MDL MFCD00058812
InChI Key INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
IUPAC Name dimethyl(diphenyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyldiphenyltin
Quantità 25 g
Numero UN UN2788
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 302.97
Forma fisica Liquid