Learn More
Dimethylepyridine-2,5-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10203522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10203522 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10203522 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02989EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylepyridine-2, 5-dicarboxylate
CAS 881-86-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9NO4
Numero MDL MFCD00034767
Quantità 10 g
Sinonimo dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
InChI Key TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 195.174
PubChem CID 234911
Peso formulazione 195.17
Percent Purity 97%