Learn More
Dimethylethoxysilane, 94%
Codice prodotto. 10772244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772244 100 g Bottiglia in vetro 100g
10339353 5 g Bottiglia in vetro 5g
10762244 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772244 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392001000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14857-34-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14857-34-2
Formula molecolare C4H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 104.22
Numero MDL MFCD00026750
InChI Key DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC Name ethoxy(dimethyl)silicon
SMILES CCO[Si](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylethoxysilane
Colore Colorless
Punti di ebollizione 54.0°C
Punto d'infiammabilità −5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2OSiH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 104.22
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.