Learn More
Dimethylethylamine, TRC
Codice prodotto. 30383161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383161 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383161 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48084310ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Formula molecolare C4H11N
Quantità 10 mL
Sinonimo N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
InChI Formula InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
SMILES CCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Peso formulazione 73.0891