Learn More
Dimethylethylamine, TRC
Codice prodotto. 30371776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371776 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4808435ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Formula molecolare C4H11N
Quantità 5 mL
Sinonimo N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
InChI Formula InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
SMILES CCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Peso formulazione 73.0891