Learn More
Dimethylformamide, BakerDRY™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538544 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15538544 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15538544 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 921312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    793.43€
    655.14€ / pezzi 1
    Risparmia 138.29€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-04-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifically manufactured for use in organometallic and oligonucleotide synthesis
    For Use in Organic Synthesis
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylformamide
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 58.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Gravità specifica 1L = 0.95kg
Peso formulazione 73.09
Grado BakerDRY