Learn More
DimethylFormamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-8015126
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimethylformamide
CN(C)C=O
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimethylformamide
CN(C)C=O
DimethylFormamide, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -61°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 153°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 73.09g/mol
Pressione del vapore 4.9mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.