Learn More
Dimethylglyoxime, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-117449
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Dimethylglyoxime, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, chugaev's reagent, biacetyl, dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, diacetyldioxime, nsc 9, diacetyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, 500g, 01,772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dimethylglyoxime
Nota nome 99+%
Punto di fusione 239.0°C to 242.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantità 100 g
Beilstein 01,772
Indice di Merck 15,327
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto di sublimazione >70 °C
IUPAC Name N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 99+%
Materia insolubile 0.05% max. (in alcohol)
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylglyoxime
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/