Learn More
Dimethylglyoxime, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10625491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625491 100 g Plastic bottle 100g
10615491 25 g Plastic bottle 25g
10015700 500 g Plastic bottle 500g
10751544 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10625491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408331000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-45-4
Formula molecolare C4H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00002117
InChI Key JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinonimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylglyoxime
Punto di fusione 239.0°C to 242.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.05% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantità 100 g
Beilstein 01, 772
Indice di Merck 15, 3270
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto di sublimazione >70°C
IUPAC Name N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 99+%
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.02% max. (in ethanol)
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylglyoxime
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico