Learn More
Dimethylglyoxime, 99+%
Codice prodotto. 13418418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13418418 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10408150 100 g Plastic bottle 100g
10012170 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13418418 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172000025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Dimethylglyoxime, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, chugaev's reagent, biacetyl, dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, diacetyldioxime, nsc 9, diacetyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, 500g, 01,772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger | CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-45-4
Formula molecolare C4H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00002117
InChI Key JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinonimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylglyoxime
Nota nome 99+%
Punto di fusione 239.0°C to 242.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,772
Indice di Merck 15,327
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto di sublimazione >70 °C
IUPAC Name N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 99+%
Materia insolubile 0.05% max. (in alcohol)
Forma fisica Crystalline Powder