Learn More
Dimethylglyoxime, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10686252 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10686252 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10686252 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3900/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
CAS 95-45-4
Punto di fusione 239°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H8N2O2
Numero MDL MFCD00002117
Quantità 100 g
Sinonimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
InChI Key JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
IUPAC Name N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 116.12
PubChem CID 5356010
Peso formulazione 116.12g/mol
Forma fisica Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylglyoxime
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/