Learn More
Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate, 99%
Codice prodotto. 10209700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209700 100 g Bottiglia in vetro 100g
10146990 250 g Bottiglia in vetro 250g
10136963 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10209700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408341000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate, 99%, C4H6N2Na2O2.8H2O, CAS Number-75006-64-3, c4h6n2o2.2na.8h2o, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate, dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, sodium dimethylglyoxime octahydrate, 1kg, White to Beige, 262-523-2, 304.19 | CAS: 75006-64-3 | C4H22N2Na2O10 | 304.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75006-64-3
Formula molecolare C4H22N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 304.20
Numero MDL MFCD00150288
InChI Key IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 46% to 49%
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità (50mg/ml,50% ethanol) Clear solution
IUPAC Name disodium;2-N,3-N-dioxidobutane-2,3-diimine;octahydrate
Peso formulazione 304.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder