Learn More
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15635430 500 g 500g
15625430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15635430 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 40400500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for precipitation of metals,≥97.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75006-64-3
Formula molecolare C4H22N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 304.20
Numero MDL MFCD00150288
InChI Key IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
IUPAC Name disodium;2-N,3-N-dioxidobutane-2,3-diimine;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
Quantità 500 g
Formula lineare CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · 8H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3776330
Peso formulazione 304.2g/mol
Percent Purity ≥97% (NT)