Learn More
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride, 60% in methanol
Codice prodotto. 10153111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10153111 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10153111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27668-52-6 | C26H58ClNO3Si | 496.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
CAS 27668-52-6
Colore Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C26H58ClNO3Si
Formula lineare [(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
Numero MDL MFCD00054224
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.89
Sinonimo quat-silsesquioxane, dmoap, dow corning 5700, caswell no. 892b, dimethyloctadecyl 3-trimethoxysilyl propyl ammonium chloride, unii-iq36o85wq4, n,n-dimethyl-n-3-trimethoxysilyl propyl octadecan-1-aminium chloride, epa pesticide chemical code 107401, 3-trimethoxysilyl propyl dimethyl octadecyl ammonium chloride, 3-trimethoxysilyl propyldimethyloctadecylammonium
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC Name dimethyl-octadecyl-(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 496.29
PubChem CID 62827
Peso formulazione 496.29
Percent Purity 60% in methanol
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyloctadecyl¢3-(trimethoxysilyl)propyl!ammonium chloride, 60% in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .