Learn More
Dimethylphenylphosphine, 96%
Codice prodotto. 10519843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10519843 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10688401 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10519843 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310100250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 672-66-2
Formula molecolare C8H11P
Molecular Weight (g/mol) 138.15
Numero MDL MFCD00008509
InChI Key HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
IUPAC Name dimethyl(phenyl)phosphane
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylphenylphosphine
Colore Colorless
Densità 0.9710g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 75.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5P(CH3)2
Indice di rifrazione 1.5620 to 1.5640
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.971
Peso formulazione 138.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid