Learn More
Dimethylsilyldiethylamine, 95%
Codice prodotto. 11342186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342186 25 g 25g
11332186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03503.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13686-66-3
Formula molecolare C6H16NSi
Molecular Weight (g/mol) 130.29
Numero MDL MFCD00048523
InChI Key ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC Name (diethylamino)dimethylsilyl
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Specifica
Punti di ebollizione 109°C to 110°C
Materiale o nome chimico Dimethylsilyldiethylamine
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità <−5°C (23°F)
Indice di rifrazione 1.408
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.8
Numero UN UN1993
Beilstein 741862
Peso formulazione 131.3
Percent Purity 95%