Learn More
Dimethylthiocarbamoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10239890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239890 25 g Bottiglia in vetro 25g
10647191 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408610250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16420-13-6 , 79-44-7
Formula molecolare C3H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 123.60
Numero MDL MFCD00004919
InChI Key PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
IUPAC Name N,N-dimethylcarbamothioyl chloride
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylthiocarbamoyl chloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 42°C to 43°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 63°C to 65°C (0.2 mbar)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCSCl
Quantità 25 g
Beilstein 04, 75
Fieser 02,173; 03,127; 04,202; 08,200
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 123.61
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylthiocarbamoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.