Learn More
Dimethylthiocarbamoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30388008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4795455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Formula molecolare C3H6ClNS
Quantità 5 g
Sinonimo N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
InChI Formula InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMILES CN(C)C(=S)Cl
IUPAC Name N,N-dimethylcarbamothioyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 123.6
Peso formulazione 122.9909