Learn More
Dimethyltin Chloride, TRC
Codice prodotto. 30387036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387036 5 g
30370928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387036 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4800305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-73-1
Formula molecolare C2 H6 Cl2 Sn
Molecular Weight (g/mol) 219.68
Sinonimo Dimethyltin Dichloride, Stannane, dichlorodimethyl-, Tin, dimethyl-, dichloride (6CI), Dichlorodimethylstannane, Cotin 210, Dichlorodimethyltin, Dimethyldichlorostannane, Dimethyldichlorotin, Dimethylstannyl dichloride, Dimethyltin dichloride, Dimethyltin(IV) dichloride, NSC 55159, Nesstin P
IUPAC Name dichloro(dimethyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyltin-dichloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Peso formulazione 219.8869