Learn More
Dimethyltin Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyltin-dichloride |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Peso formulazione | 219.8869 |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?