Learn More
Dimethyltin dichloride, 95%
Codice prodotto. 10113161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10113161 5 g 5g
10537031 25 g 25g
10550974 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10113161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 347820050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-73-1
Numero MDL MFCD00000517
InChI Key PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC Name dichloro(dimethyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyltin dichloride
Punto di fusione 103.0°C to 110.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 188.0°C to 190.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H6Cl2Sn
Formula lineare (CH3)2Sn(Cl)2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: 0.1 g/mL in methanol
Molecular Weight (g/mol) 219.66
Peso formulazione 219.66
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyltin dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.