Learn More
Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10403073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10403073
Marca: Thermo Scientific Acros 377241000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Dimethylzinc
Colore Clear colorless
Nota nome 1.2M Solution in Toluene
CAS 544-97-8, 108-88-3
Formula molecolare C2H6Zn
Formula lineare Zn(CH3)2
Numero MDL MFCD00014854
Concentrazione 1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis
Densità 0.9300g/mL
Indice di Merck 15, 3289
Sinonimo dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
InChI Key JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
IUPAC Name zinc;carbanide
Molecular Weight (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Peso formulazione 95.45
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.93
Quantità 100 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Toluene, Dimethyl zinc