Learn More
Dimidium bromide, ∽95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11446742 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11446742 500 mg -
11456742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446742 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215095890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Identificatori chimici
CAS 518-67-2
Formula molecolare C20H18BrN3
Molecular Weight (g/mol) 380.29
Numero MDL MFCD00011757
InChI Key MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC Name 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Dimidium bromide
Colore Black
Intervallo percentuale saggio ∽95%
Quantità 500 mg
Peso formulazione 380.29
Forma fisica Powder