Learn More
Dimidium bromide, 95%
Codice prodotto. 11496576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496576 1 g 1g
11406586 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24818.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-67-2
Formula molecolare C20H18BrN3
Molecular Weight (g/mol) 380.29
Numero MDL MFCD00011757
InChI Key MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC Name 5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Dimidium bromide
Punto di fusione 230°C (decomposition)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 380.31
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimidium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium bromide