Learn More
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10283850 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10283850 100 mL Amber glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10283850 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/4140/05
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Dimidium Bromide-Disulfine, Extra Pure, Blue Indicator Stock Solution, SLR, Fisher Chemical, Quantity: 100mL, Packaging: Amber glass bottle, Boiling Point: 100 deg.C, Melting Point: 0 deg.C, MDL Number: 146696, Physical Form: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 518-67-2
Punto di fusione 0°C
Colore Blue
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C20H18BrN3
Numero MDL 146696
Quantità 100 mL
InChI Key MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC Name 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Molecular Weight (g/mol) 380.29
Forma fisica Liquid