Learn More
Dimidium Bromide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436742 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436742 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215095880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Dimidium Bromide
Nota nome Fluorescent probe for nucleic acids; interchelating agent
CAS 518-67-2
Intervallo percentuale saggio ∽95%
Formula molecolare C20H18BrN3
Numero MDL MFCD00011757
Quantità 100 mg
Sinonimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
InChI Key MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC Name 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Molecular Weight (g/mol) 380.29
PubChem CID 68207
Peso formulazione 380.3