Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with GL Threads
Codice prodotto. 11536814
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11536814 NS 45/40 400 mm Pezzo
10528954 NS 24/29 250 mm Pezzo
11506814 NS 14/23 250 mm Pezzo
11526814 NS 45/40 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11536814 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05240416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    186.21€ / pezzi 1
    Risparmia 39.79€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth condensers acc. to DIN 12591
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 thread (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 45/40
Materiale Duran Glass