Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Codice prodotto. 10400713
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10400713 400 mm Pezzo
10090271 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10400713 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05240406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    193.95€ / pezzi 1
    Risparmia 44.05€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Dimroth condensers for condensing vapours
  • Dimroth condensers acc. to DIN 12591 and in addition to DIN standard
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifications
Descrizione Cooling Surface - 1380 cm²
Da utilizzare con (applicazione) Condensing vapours
Lunghezza camicia (sistema metrico) 400 mm
Quantità 1
Nessun giunto rastremato standard NS 45/40
Materiale DURAN™ Tubing