Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with Glass Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
87.72€ - 124.02€
Specifica
Materiale Duran Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10047770
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240201
NS 14/23 160 mm
87.72€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10139600
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240301
NS 14/23 250 mm
120.84€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10101621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240303
NS 24/29 250 mm
124.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dimroth condensers acc. to DIN 12591
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Duran Glass