Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with Glass Olives
Codice prodotto. 10139600
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10139600 NS 14/23 250 mm Pezzo
10047770 NS 14/23 160 mm Pezzo
10101621 NS 24/29 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10139600 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05240301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    115.76€ / pezzi 1
    Risparmia 25.24€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimroth condensers acc. to DIN 12591
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include Glass olives
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Ea.
Nessun giunto rastremato standard NS 14/23
Materiale Duran Glass