Learn More
Dinitrodurene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15259616 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15259616 5 g 5g
15249616 1 g 1g
15269616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15259616 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5465-13-4
InChI Key AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
PubChem CID 79593
IUPAC Name 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico Dinitrodurene
Punto di fusione 208.0°C to 213.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C10H12N2O4
Formula lineare (CH3)4C6(NO2)2
Quantità 5 g
Beilstein 05,433
Molecular Weight (g/mol) 224.22
Peso formulazione 224.22
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dinitrodurene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.