Learn More
Dinonyl Phthalate, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dinonyl Phthalate |
| CAS | 84-76-4 |
| Formula molecolare | C26H42O4 |
| Numero MDL | MFCD00036237 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91 |
| InChI Key | DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | 1,2-dinonyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 418.62 |
| Vedi altri risultati |