Learn More
Dinosam, TRC
Codice prodotto. 30138522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138522 500 mg 500mg
30003257 250 mg 250mg
30010975 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD409730500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-36-3
Formula molecolare C11 H14 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 254.2393
Sinonimo 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
IUPAC Name 2,4-dinitro-6-pentan-2-ylphenol
SMILES CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Dinosam
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 254.0903
Percent Purity >95%