Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotefuran
Codice prodotto. 17261176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17261176 250 mg 250mg
17251176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17261176 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467092500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165252-70-0
Formula molecolare C7H14N4O3
Specifications
Materiale o nome chimico Dinotefuran
Quantità 250 mg
Solubilità Solubility aq. soln.: 39.8 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, methanol and dimethyl sulfoxid, e
Punto di fusione 106.0°C to 111.0°C
Peso formulazione 202.21
compliance-icons
Product Identifier
  • Dinotefuran
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dinotefuran