Learn More
Dinotefuran, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498466 100 mg 100mg
16474497 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0827
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H14N4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo MTI-446
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (247.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](N/C(NC)=N/CC1COCC1)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 98.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only