Learn More
Dinotefuran, TRC
Codice prodotto. 30375090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375090 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375090 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48210050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H14 N4 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
InChI Formula InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-methyl-3-nitro-2-(oxolan-3-ylmethyl)guanidine
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.1066
Percent Purity >95